CAS RN 506427-91-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
((1R,4R)-4-(2-(4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il)etil)ciclohexil)carbamato de terc-butilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
((1R,4R)-4-(2-(4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il)etil)ciclohexil)carbamato de terc-butilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
((1R,4R)-4-(2-(4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il)etil)ciclohexil)carbamato de terc-butilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.