CAS RN 50639-00-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Etil-2-hexenol (>85%), TRC
CAS: 50639-00-4 Fórmula molecular: C8 H16 O Peso molecular (g/mol): 128.21 Sinónimo: 2-Ethyl-2-hexenol (>85%),2-Ethyl-2-hexen-1-ol Nombre IUPAC: (Z)-2-etilhex-2-en-1-ol SMILES: CCC\C=C(\CC)/CO