accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHO

CAS RN 506-50-3

IUPAC Nombre: triacontanoic acid
Sinónimos: triacontanoic acid myricic acid mellisic acid melissic acid triacontansaeure
Peso molecular (g/mol): 452.81
Fórmula molecular: C30H60O2
InChi Key: VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados