accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH(Z)(Z)

CAS RN 506-43-4

IUPAC Nombre: (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol
Sinónimos: linoleyl alcohol
Peso molecular (g/mol): 266.47
Fórmula molecular: C18H34O
InChi Key: JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
SMILES: CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados