CAS RN 5059-30-3
IUPAC Nombre:
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Sinónimos:
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol):
179.6
Fórmula molecular:
C9H6ClNO
InChi Key:
XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=C(C=O)C2=CC=CC=C2N1
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Cloroindol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5059-30-3 Fórmula molecular: C9H6ClNO Peso molecular (g/mol): 179.603 Número MDL: MFCD00111620 Clave InChI: XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-chloro-indole-3-carbaldehyde,2-chloroindole-3-carbaldehyde,2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloroindole-3-carboxaldehyde,2-chloro-3-formyl-1h-indole,1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro,chloroindolecarbaldehyde,2-chloro-3-formylindol,1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro PubChem CID: 314791 Nombre IUPAC: 2-cloro-1H-indol-3-carbaldehído SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O