CAS RN 50588-22-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2Alfa,3Alfa:16Alfa,17Alfa-Diepoxi-17Beta-acetoxi-5Alfa-androstano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2Alfa,3Alfa:16Alfa,17Alfa-Diepoxi-17Beta-acetoxi-5Alfa-androstano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.