accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH2

CAS RN 5048-26-0

IUPAC Nombre: hex-5-en-1-yl acetate
Sinónimos: hex-5-en-1-yl acetate
Peso molecular (g/mol): 142.2
Fórmula molecular: C8H14O2
InChi Key: MPLWNENKBSBMFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCCCCC=C
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados