CAS RN 5040-09-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Desoxi-1,2,4,6-tetra-O-acetil-D-glucopiranosa, TRC
CAS: 5040-09-5 Fórmula molecular: C14 H20 O9 Peso molecular (g/mol): 332.3 Nombre IUPAC: [(2R,3S,5R)-3,5,6-triacetiloxioxixan-2-il]acetato de metil SMILES: CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C