CAS RN 504-99-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 6-Metiloctanoico, TRC
CAS: 504-99-4 Fórmula molecular: C9H18O2 Peso molecular (g/mol): 158.24 Sinónimo: 6-methyl-Octanoic acid,(±)-6-Methyloctanoic acid,6-Methylcaprylic acid,Anteisononanoic acid,ai-Nonanoic acid Nombre IUPAC: Ácido 6-metiloctanoico SMILES: CCC(C)CCCCC(=O)O