CAS RN 50394-89-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-hidroxi-etinilestradiol, TRC
CAS: 50394-89-3 Fórmula molecular: C20 H24 O3 Peso molecular (g/mol): 312.4 Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantoreno-2,3,17-triol SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C