accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHO

CAS RN 503-66-2

IUPAC Nombre: 3-hydroxypropanoic acid
Sinónimos: 3-hydroxy-propanoic acid hydroxy acrylic acid β-lactic acid
Peso molecular (g/mol): 90.08
Fórmula molecular: C3H6O3
InChi Key: ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados