CAS RN 503-49-1
IUPAC Nombre:
3-hydroxy-3-methylpentanedioic acid
Sinónimos:
meglutol
Peso molecular (g/mol):
162.14
Fórmula molecular:
C6H10O5
InChi Key:
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Hidroxi-3-metilpentano-1,5-dióico, TRC
CAS: 503-49-1 Fórmula molecular: C6 H10 O5 Peso molecular (g/mol): 162.14 Sinónimo: Pentanedioic acid, 3-hydroxy-3-methyl-,Glutaric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI),3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid,3-Hydroxy-3-methylglutaric acid,3-Methyl-3-hydroxyglutaric acid,3-Methyl-3-hydroxypentanedioic acid,CB 337,Dicrotalic acid,HMG,HMGA,Lipoglutaren,Medroglutaric acid,Meglutol,Mevalon,NSC 361411,β-Hydroxy-β-methylglutaric acid Nombre IUPAC: Ácido 3-hidroxi-3-metilpentanedioico SMILES: CC(O)(CC(=O)O)CC(=O)O