CAS RN 50288-63-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(D,L)-eritro-alfa-fenil-2-piperidinacetamida, TRC
CAS: 50288-63-6 Fórmula molecular: C13 H18 N2 O Peso molecular (g/mol): 218.29 Sinónimo: (2RS)-2-Phenyl-2-[(2SR)-piperidin-2-yl]acetamide,(αR,2S)-rel-α-Phenyl-2-piperidineacetamide,Methylphenidate Hydrochloride Imp. D (EP) Nombre IUPAC: (2R)-2-fenil-2-[(2S)-piperidina-2-il]acetamida SMILES: NC(=O)[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2ccccc2