CAS RN 5024-21-5
IUPAC Nombre:
1,14-dimethyl tetradecanedioate
Sinónimos:
1,14-dimethyl tetradecanedioate
Peso molecular (g/mol):
286.41
Fórmula molecular:
C16H30O4
InChi Key:
ZDJFDFNNEAPGOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
1
–
2
de
2
resultados
1
Tetradecanodioato de dimetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tetradecanodioato de dimetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.