accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 502-73-8

IUPAC Nombre: hentriacontan-16-one
Sinónimos: palmitone 16-hebtriacontanone hebtriacontanone hentricontan-16-one
Peso molecular (g/mol): 450.84
Fórmula molecular: C31H62O
InChi Key: UNRFDARCMOHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados