CAS RN 502-54-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Monocapilina, TRC
CAS: 502-54-5 Fórmula molecular: C11H22O4 Peso molecular (g/mol): 218.29 Sinónimo: Capmul MCM-C 8,Capmul MCM-L 8,Caprylic acid monoglyceride,Drewmulse CA,Glycerin Monocaprylate,Glycerin Monooctanoate,Glycerol Monocaprylate,Glycerol Monooctanoate,Glyceryl Monocaprylate,Glyceryl Monooctanoate,Homotex PT Nombre IUPAC: 2,3-octanoato de dihidroxipropilo SMILES: CCCCCCCC(=O)OCC(CO)O