CAS RN 500568-72-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Cloro-6-(2-hidroxibenzilamino)-9-isopropilpurina, TRC
CAS: 500568-72-9 Fórmula molecular: C15 H16 Cl N5 O Peso molecular (g/mol): 317.77 Nombre IUPAC: 2-[[(2-cloro-9-propano-2-ilpurina-6-il)amino]metil]fenol SMILES: CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3O)nc(Cl)nc12