CAS RN 499-86-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ac-lys(ac)-OH, TRC
CAS: 499-86-5 Fórmula molecular: C10 H18 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 230.26 Sinónimo: N2,N6-Diacetyl-L-lysine,Diacetyl-L-lysine,Nalpha,Nepsilon-Diacetyl-L-lysine,alpha,epsilon-Diacetyl-L-lysine; Nombre IUPAC: N2,N6-diacetil-L-lisina SMILES: [C@@H](CCCCNC(C)=O)(NC(C)=O)C(O)=O