CAS RN 4989-94-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Triamcinolona Furetonida, TRC
CAS: 4989-94-0 Fórmula molecular: C33H35FO8 Peso molecular (g/mol): 578.62 Sinónimo: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-(2-benzofurancarboxylate),(11beta,16alpha)-21-[(2-Benzofuranylcarbonyl)oxy]-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione,Triamcinolone Acetonide Coumarilic Acid Ester SMILES: CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COC(=O)c6oc7ccccc7c6