accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CN(R)OH(S)(S)O(R)

CAS RN 498-45-3

IUPAC Nombre: (1R,2R,4S,5S)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-ol
Sinónimos: scopine
Peso molecular (g/mol): 155.2
Fórmula molecular: C8H13NO2
InChi Key: FIMXSEMBHGTNKT-UPGAHCIJSA-N
SMILES: CN1[C@H]2CC(O)C[C@@H]1[C@H]1O[C@@H]21
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados