accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SOHOOOHO

CAS RN 498-40-8

IUPAC Nombre: 2-amino-3-sulfopropanoic acid
Sinónimos: cysteic acid acid, cysteic cysteate cysteinesulfonate β-sulfoalanine cysteine sulfonic acid 3-sulfoalanine
Peso molecular (g/mol): 169.15
Fórmula molecular: C3H7NO5S
InChi Key: XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CS(O)(=O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)