CAS RN 498-17-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2,2'-(Ethanediyldiimino)bis-butanoico (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 498-17-9 Fórmula molecular: C10 H20 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 232.28 Sinónimo: 2,2'-(Ethylenediimino)di-butyric Acid,Ethylenediamine-N,N'-di-α-butyric Acid Nombre IUPAC: 2-[2-(1-carboxipropilamino)etilamino]ácido butanoico SMILES: CCC(NCCNC(CC)C(=O)O)C(=O)O