accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 49763-66-8

IUPAC Nombre: 4-octylbenzaldehyde
Sinónimos: 4-octylbenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 218.34
Fórmula molecular: C15H22O
InChi Key: IHKVZPVHTKOSLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC1=CC=C(C=O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados