accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO

CAS RN 497-36-9

IUPAC Nombre: bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Sinónimos: 2-norbornanol exo-norborneol
Peso molecular (g/mol): 112.17
Fórmula molecular: C7H12O
InChi Key: ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1CC2CCC1C2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados