CAS RN 49615-40-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-[(4-amino-5-pirimidinil)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metil-2(3H)-tiazoletiona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-[(4-amino-5-pirimidinil)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metil-2(3H)-tiazoletiona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.