CAS RN 4961-41-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pentahidrocloruro de tetraetilenpentamina, TRC
CAS: 4961-41-5 Fórmula molecular: C8H28Cl5N5 Peso molecular (g/mol): 371.61 Sinónimo: N1-(2-Aminoethyl)-N2-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:5) Nombre IUPAC: N'-[2-[2-(2-aminoetilamino)etilamino]etil]etano-1,2-diamina; Pentahidrocloruro SMILES: Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN