CAS RN 49553-93-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Promociones disponibles
Tocris Bioscience™ PEI STAR-Go™ transfection reagent
Tocris Bioscience™ PEI STAR-Go™ transfection reagent
Aqueous solution of polyethylenimine (PEI) transfection reagent
2
Promociones disponibles
Tocris Bioscience™ PEI STAR™ transfection reagent
Tocris Bioscience™ PEI STAR™ transfection reagent
Polyethylenimine (PEI) transfection reagent, chemically-defined