CAS RN 495-31-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nodakenina, TRC
CAS: 495-31-8 Fórmula molecular: C20 H24 O9 Peso molecular (g/mol): 408.4 Sinónimo: 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 2-[1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]-2,3-dihydro-, (2R)-,7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 2-[1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]-2,3-dihydro-, (R)-,Nodakenin (8CI),(+)-Marmesinin,(2R)-2-[1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]-2,3-dihydro-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one,Nodakenetin, β-D-glucopyranoside Nombre IUPAC: (2R)-2-[2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxipropano-2-il]2,3-dihidrofuro[3,2-g]cromeno-7-one SMILES: CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2Cc3cc4C=CC(=O)Oc4cc3O2