CAS RN 494191-73-0
IUPAC Nombre:
4-({2-[(2-fluorophenyl)amino]-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-ylidene}methyl)benzoic acid
Sinónimos:
4-({2-[(2-fluorophenyl)amino]-4-oxo-1,3-thiazol-5-ylidene}methyl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol):
342.34
Fórmula molecular:
C17H11FN2O3S
InChi Key:
SYCKPHBALHXMIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=C(C=C2SC(NC3=CC=CC=C3F)=NC2=O)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ TC-G 1001
CAS: 494191-73-0 Fórmula molecular: C17H11FN2O3S