CAS RN 493-92-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Prolintano, TRC
CAS: 493-92-5 Fórmula molecular: C15 H23 N Peso molecular (g/mol): 217.35 Sinónimo: Pyrrolidine, 1-[1-(phenylmethyl)butyl]-,Pyrrolidine, 1-(1-benzylbutyl)- (6CI),Pyrrolidine, 1-(α-propylphenethyl)- (7CI,8CI),1-[1-(Phenylmethyl)butyl]pyrrolidine,1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidine,1-Phenyl-2-pyrrolidinylpentane,Phenylpyrrolidinopentane,Prolintan,Prolintane Nombre IUPAC: 1-(1-fenilpentano-2-il)pirrolidina SMILES: CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2