accessibility menu, dialog, popup

UserName

HONHNOO

CAS RN 4926-55-0

IUPAC Nombre: 2-[(2-nitrophenyl)amino]ethan-1-ol
Sinónimos: HC yellow NO 2
Peso molecular (g/mol): 182.18
Fórmula molecular: C8H10N2O3
InChi Key: LFOUYKNCQNVIGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados