CAS RN 491-07-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(±)-Isomentona (Contiene ~20% de trans-isómero), TRC
CAS: 491-07-6 Fórmula molecular: C10 H18 O Peso molecular (g/mol): 154.25 Sinónimo: Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2R,5R)-rel-,Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, cis-,p-Menthan-3-one, cis- (8CI),(+/-)-Isomenthone,Isomenthone,cis-Menthone,cis-p-Menthan-3-one,cis-p-Menthone,dl-Isomenthone,rel-(2R,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone,alpha-Isomenthone Nombre IUPAC: (2R,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexan-1-one SMILES: CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)CC1=O