accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNONNNH

CAS RN 487-21-8

IUPAC Nombre: 1,2,3,4-tetrahydropteridine-2,4-dione
Sinónimos: pteridine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol): 164.12
Fórmula molecular: C6H4N4O2
InChi Key: UYEUUXMDVNYCAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NC(=O)C2=NC=CN=C2N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados