CAS RN 486-86-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-metilcitisina, TRC
CAS: 486-86-2 Fórmula molecular: C12 H16 N2 O Peso molecular (g/mol): 204.27 Sinónimo: (-)-N-Methylcytisine,1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-, (1R,5S)-,1,5-Methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-, (1R)-,Cytisine, 12-methyl- (8CI),Cytisine, N-methyl- (7CI),Cytisine, methyl- (6CI),(-)-N-Methylcytisine,(1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one,Caulophyllin,Caulophylline,N-Methylcytisine SMILES: CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2