accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNSHOOOCNCH3SOHOOCl

CAS RN 4857-81-2

IUPAC Nombre: (2-chlorophenyl)bis(4-{ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
Sinónimos: (2-chlorophenyl)bis(4-{ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
Peso molecular (g/mol): 704.27
Fórmula molecular: C37H36ClN2O6S2
InChi Key: KZMRYBLIGYQPPP-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CCN(CC1=CC=CC(=C1)S(O)(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S(O)(=O)=O)C1=CC=CC=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados