accessibility menu, dialog, popup

UserName

CaH3CSOHOOH3CSOHOO

CAS RN 4857-44-7

IUPAC Nombre: calcium bis(2-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanoate)
Sinónimos: calcium bis(2-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanoate)
Peso molecular (g/mol): 338.45
Fórmula molecular: C10H18CaO6S2
InChi Key: ABRVDWASZFDIEH-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Ca++].CSCCC(O)C([O-])=O.CSCCC(O)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados