CAS RN 485-91-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Alocriptepina, TRC
CAS: 485-91-6 Fórmula molecular: C21 H23 N O5 Peso molecular (g/mol): 369.41 Sinónimo: α-Fagarine,Thalictrimine,α-allo-Cryptopine,β-Homochelidonine Nombre IUPAC: 7,8-dimetoxi-11-metil-17,19-dioxa-11-aztetraciclo[12.7.0.04,9.016,20]henicosa-1(21),4(9),5,7,14,16(20)-hexaen-2-one SMILES: COc1ccc2CC(=O)c3cc4OCOc4cc3CCN(C)Cc2c1OC