accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPSOCH3OClBrCl

CAS RN 4824-78-6

IUPAC Nombre: O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate
Sinónimos: bromophos ethyl
Peso molecular (g/mol): 394.04
Fórmula molecular: C10H12BrCl2O3PS
InChi Key: KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)OC1=CC(Cl)=C(Br)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados