CAS RN 482308-13-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(2,4-Diaminofenil)-3-morfolinona, TRC
CAS: 482308-13-4 Fórmula molecular: C10H13N3O2 Peso molecular (g/mol): 207.23 SMILES: Nc1ccc(N2CCOCC2=O)c(N)c1