CAS RN 481-19-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
delta7-Estigmasterol, TRC
CAS: 481-19-6 Fórmula molecular: C29H46O Peso molecular (g/mol): 410.67 Sinónimo: (3β)-Stigmasta-5,7,22-trien-3-ol,Stigmasta-5,7,22-trien-3β-ol,(24S)-Stigmasta-5,7,22-trien-3β-ol,24(S)-24-Ethylcholesta-5,7,trans-22-trien-3β-ol,7-Dehydrostigmasterol,Corbisterin,Corbisterol,δ5,7,22-Stigmastatrienol Nombre IUPAC: (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol SMILES: O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C