accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(R)CH3(R)(R)(S)(S)OH(S)H3C(R)(R)H3CCH3H3C(E)

CAS RN 481-18-5

IUPAC Nombre: (1R,3aR,5aS,7S,9aS,9bR,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Sinónimos: spinasterol chondrillasterol bessisterol α-spinasterol α-spinasterin hitodesterol
Peso molecular (g/mol): 412.7
Fórmula molecular: C29H48O
InChi Key: JZVFJDZBLUFKCA-FXIAWGAOSA-N
SMILES: CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados