accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COMgCl

CAS RN 480438-46-8

IUPAC Nombre: magnesium(2+) (2-methoxyphenyl)methanide chloride
Sinónimos: magnesium(2+) (2-methoxyphenyl)methanide chloride
Peso molecular (g/mol): 180.91
Fórmula molecular: C8H9ClMgO
InChi Key: CCNUBJUSQCADGU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Cl-].COC1=CC=CC=C1[CH2-]
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)