accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONNOOCH3

CAS RN 4792-83-0

IUPAC Nombre: 1,2-bis(4-ethoxyphenyl)-2-oxohydrazin-2-ium-1-ide
Sinónimos: 1,2-bis(4-ethoxyphenyl)-2-oxohydrazin-2-ium-1-ide
Peso molecular (g/mol): 286.33
Fórmula molecular: C16H18N2O3
InChi Key: QUICZVHSJNKDBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=C([N-][N+](=O)C2=CC=C(OCC)C=C2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados