CAS RN 478529-69-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Glicolaldehído-1,2-13C2 (0,1 M en agua), TRC
CAS: 478529-69-0 Fórmula molecular: 13C2 H4 O2 Peso molecular (g/mol): 62.04 Sinónimo: 2-Hydroxyacetaldehyde-1,2-13C2,2-Hydroxyethanal-1,2-13C2,2-Oxoethanol-1,2-13C2,Hydroxyacetaldehyde-1,2-13C2,Diose-1,2-13C2,Glicolaldehido-1,2-13C2,Glycolic Aldehyde-1,2-13C2,Glycollaldehyde-1,2-13C2,Hydroxyethanal-1,2-13C2,Methylolformaldehyde-1,2-13C2,Monomethylolformaldehyde-1,2-13C2,NSC 67935-1,2-13C2 Nombre IUPAC: 2-hidroxiacetaldehído SMILES: O[13CH2][13CH]=O