CAS RN 478529-56-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
DL-gliceraldehído-1,2,3-13C3 (~ solución acuosa 0,1M) (>85%), TRC
CAS: 478529-56-5 Fórmula molecular: 13C3H6O3 Peso molecular (g/mol): 93.06 Sinónimo: (±)-2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C,2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C,2,3-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C,DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C,DL-Glyceric aldehyde-1,2,3-13C,Glyceraldehyde-1,2,3-13C,Glyceric Aldehyde-1,2,3-13C,Glycerinaldehyde-1,2,3-13C,Glycerose-1,2,3-13C,NSC 67934-1,2,3-13C,dl-Glyceraldehyde-1,2,3-13C,alpha,beta-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C Nombre IUPAC: 2,3-dihidroxi(1,2,3-^{13}C_{3})propanal SMILES: O[13CH2][13CH](O)[13CH]=O