CAS RN 476371-86-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2R,4R)-2-(1,1-Dimetiletil)-4-[(2E)-1-hidroxi-2-metil-2-buten-1-il]-4-metil-1,3-oxatiolan-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2R,4R)-2-(1,1-Dimetiletil)-4-[(2E)-1-hidroxi-2-metil-2-buten-1-il]-4-metil-1,3-oxatiolan-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2R,4R)-2-(1,1-Dimetiletil)-4-[(2E)-1-hidroxi-2-metil-2-buten-1-il]-4-metil-1,3-oxatiolan-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.