accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNNNH2NNOOPOOHOPOHOOHOHOHNaNaNa

CAS RN 475193-31-8

IUPAC Nombre: {[({5-[6-amino-2-(methylsulfanyl)-9H-purin-9-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl}methoxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}phosphonic acid trisodium
Sinónimos: ({5-[6-amino-2-(methylsulfanyl)purin-9-yl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl}methoxy(hydroxy)phosphoryl)oxyphosphonic acid trisodium
Peso molecular (g/mol): 542.26
Fórmula molecular: C11H17N5Na3O10P2S
InChi Key: BIJRFSXCZAGVHQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Na].[Na].[Na].CSC1=NC(N)=C2N=CN(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)C2=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados