CAS RN 475-83-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Nuciferina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Nuciferina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Nuciferine, MedChemExpress
MedChemExpress Nuciferine is an antagonist at 5-HT2A (IC50=478 nM), 5-HT2C (IC50=131 nM), and 5-HT2B (IC50=1 μM), an inverse agonist at 5-HT7 (IC50=150 nM), a partial agonist at D2 (EC50=64 nM), D5 (EC50=2.6 μM) and 5-HT6 (EC50=700 nM), an agonist at 5-HT1A (EC50=3.2 μM) and D4 (EC50=2 μM) receptor.