accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3OCH3

CAS RN 4744-08-5

IUPAC Nombre: 1,1-diethoxypropane
Sinónimos: propane, 1,1-diethoxy-
Peso molecular (g/mol): 132.2
Fórmula molecular: C7H16O2
InChi Key: MBNMGGKBGCIEGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(CC)OCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados