CAS RN 4740-24-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 4-(Butilamino)benzoico, TRC
CAS: 4740-24-3 Fórmula molecular: C11 H15 N O2 Peso molecular (g/mol): 193.24 Sinónimo: 4-(Butylamino)benzoic acid,Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP),Benzoic acid, 4-(butylamino)-,Benzoic acid, p-(butylamino)- (6CI,7CI,8CI),NSC 44300,p-Butylaminobenzoic acid Nombre IUPAC: Ácido 4-(butilamino)benzoico SMILES: CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O
2
Ácido 4-(butilamino)benzoico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.